Learn More
4-(1H-pyrrol-1-yl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10072014
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
25g
Code produit. 10072014
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC25514EB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 52768-17-9
Formule moléculaire C10H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 158.204
Numéro MDL MFCD01934575
Clé InChI NHLHWHRXMZZWGA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1h-pyrrol-1-yl aniline, 4-1-pyrrolyl aniline, 4-pyrrol-1-yl aniline, benzenamine, 4-1h-pyrrol-1-yl, 4-pyrrol-1-yl-phenylamine, 4-pyrrolylphenylamine, 1-p-amino-phenylazole, 4-pyrrol-1-yl-aniline, 1-4-aminophenyl pyrrole, 1-4-amino-phenyl pyrrole
CID PubChem 2795457
Nom IUPAC 4-pyrrol-1-ylaniline
SMILES C1=CN(C=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 97%