Learn More
Bromhydrate de 4-[(1RS)-2-(tert-butylamino)-1-hydroxyéthyl]-2-éthylphénol, Mikromol™
Code produit 17981486
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17981486 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17981486 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0381.170025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Bromhydrate de 4-[(1RS)-2-(tert-butylamino)-1-hydroxyéthyl]-2-éthylphénol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[(1RS)-2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-ethylphenol Hydrobromide
CAS 2731709-15-0
Noms d’analytes ou de composants 4-[(1RS)-2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-ethylphenol Hydrobromide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H23 N O2 . Br H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4-[(1RS)-2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-ethylphenol Hydrobromide
Formule InChI InChI=1S/C14H23NO2.BrH/c1-5-10-8-11(6-7-12(10)16)13(17)9-15-14(2,3)4;/h6-8,13,15-17H,5,9H2,1-4H3;1H
SMILES Br.CCc1cc(ccc1O)C(O)CNC(C)(C)C
Nom IUPAC 4-[2-(terc-butilamino)-1-hidroxietil]-2-etilfenol;hidrobromuro
Poids moléculaire (g/mol) 318.25
Quantité 25 mg
Poids de la formule 317.099 g/mol