Learn More
Acide 4-[2-(2-amino-4-oxo-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)éthyl]benzoïque, Mikromol™
Code produit 17947294
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17947294 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17947294 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1301.170025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 4-[2-(2-amino-4-oxo-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)éthyl]benzoïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid
CAS 137281-39-1
Noms d’analytes ou de composants 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H14 N4 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoic Acid, Pemetrexed acid
Formule InChI InChI=1S/C15H14N4O3/c16-15-18-12-11(13(20)19-15)10(7-17-12)6-3-8-1-4-9(5-2-8)14(21)22/h1-2,4-5,7H,3,6H2,(H,21,22)(H4,16,17,18,19,20)
SMILES NC1=Nc2[nH]cc(CCc3ccc(cc3)C(=O)O)c2C(=O)N1
Nom IUPAC acide 4-[2-(2-amino-4-oxo-3,7-dihydropyrrulo[2,3-d]pyrimidine-5-yl)éthyl]benzoic
Poids moléculaire (g/mol) 298.3
Quantité 25 mg
Poids de la formule 298.1066 g/mol