Learn More
4-[2-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]éthyl]phénol, Mikromol™
Code produit 17972866
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17972866 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17972866 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0027.270025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-[2-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]éthyl]phénol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[2-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)-propoxy]ethyl]phenol
CAS 2732276-87-6
Noms d’analytes ou de composants 4-[2-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)-propoxy]ethyl]phenol
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H23 N O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 4-[2-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]ethyl]phenol
Formule InChI InChI=1S/C14H23NO3/c1-11(2)15-9-14(17)10-18-8-7-12-3-5-13(16)6-4-12/h3-6,11,14-17H,7-10H2,1-2H3
SMILES CC(C)NCC(O)COCCc1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 4-[2-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]éthyl]phénol
Poids moléculaire (g/mol) 253.34
Quantité 25 mg
Poids de la formule 253.1678 g/mol