Learn More
Acide 4-(2,3,5,6-tétraméthylphénylsulfonylamino)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15427905
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15427905
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H31800.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 730249-87-3
Formule moléculaire C17H19NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 333.402
Numéro MDL MFCD03972197
Clé InChI GXRBZEBVKOIXDU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2,3,5,6-tetramethylphenyl sulfonylamino benzoic acid, 4-2,3,5,6-tetramethylphenylsulfonylamino benzoic acid, 4-2,3,5,6-tetramethylbenzenesulfonamido benzoic acid, 4-2,3,5,6-tetramethylphenylsulfonamido benzoic acid, 4-2,3,5,6-tetramethylphenyl sulfonyl amino benzoic acid
CID PubChem 2411176
Nom IUPAC Acide 4-[(2,3,5,6-tétraméthylphényl) sulfonylamino] benzoïque
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1C)S(=O)(=O)NC2=CC=C(C=C2)C(=O)O)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2,3,5,6-Tetramethylphenylsulfonylamino)benzoic acid
Point de fusion ∽230°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 333.41
Pourcentage de pureté 97%