Learn More
Chlorhydrate de 4-(2-aminoéthyl)-2-méthoxyphénol, Mikromol™
Description
Chlorhydrate de 4-(2-aminoéthyl)-2-méthoxyphénol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methoxy-p-tyramine Hydrochloride |
| CAS | 1477-68-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3-Methoxy-p-tyramine Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C9 H13 N O2 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 3-O-Methyldopamine Hydrochloride, 3-Methoxy Tyramine HCl |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1cc(CCN)ccc1O |
| Nom IUPAC | 4-(2-aminoetil)-2-metoxifenol;clorhidrato |
| Afficher plus |