Learn More
4-(2-Aminoéthyl)morpholine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449307 250 g 250g
11439307 50 g 50g
11429307 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21365.30
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2038-03-1 | C6H14N2O | 130.19 g/mol
4-(2-Aminoethyl)morpholine is used as a ligand and reacts with nickel(II) nitrite to form trans-bis[4-(2-aminoethyl)morpholine]dinitronickel(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-(2-aminoéthyl)morpholine est utilisée comme ligand et réagit avec le nitrite de nickel(II) pour former du trans-bis[4-(2 -aminoéthyl)morpholine]dinitronickel(II).
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides, les agents oxydants forts, les anhydrides acides et les chlorures acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2038-03-1
Formule moléculaire C6H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Numéro MDL MFCD00006182
Clé InChI RWIVICVCHVMHMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-aminoethyl morpholine, 2-morpholinoethanamine, 4-morpholineethanamine, 2-morpholinoethylamine, n-aminoethylmorpholine, 2-morpholin-4-yl ethan-1-amine, morpholine, 4-2-aminoethyl, n-2-aminoethyl morpholine, n-2-aminoethylmorpholine, 2-morpholin-4-ylethylamine
CID PubChem 408285
Nom IUPAC 2-morpholin-4-yléthanamine
SMILES C1COCCN1CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Aminoethyl)morpholine
Point de fusion 23°C to 25°C
Densité 0.999
pH 12
Point d’ébullition 200°C to 203°C
Point d’éclair 86°C (186°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.476
Quantité 250 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 104378
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté ≥98%