Learn More
4-(2-Aminoéthyl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11401840
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
Code produit. 11401840
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H27545.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13258-63-4 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13258-63-4
Formule moléculaire C7H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00038045
Clé InChI IDLHTECVNDEOIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-aminoethyl pyridine, 4-pyridineethanamine, 2-4-pyridyl ethylamine, 2-pyridin-4-yl-ethylamine, 2-pyridin-4-yl ethan-1-amine, 2-pyridin-4-yl ethanamine, 2-4-pyridinyl ethylamine, 2-pyridin-4-ylethyl amine, 4-pyridine ethaneamine, 2-4-pyridinyl ethanamine
CID PubChem 83275
Nom IUPAC 2-pyridine-4-yléthanamine
SMILES NCCC1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Aminoethyl)pyridine
Densité 1.021
Point d’ébullition 70°C to 71°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.5395
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 97%