Learn More
4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]éthyl]benzènesulfonamide, Mikromol™
Code produit 30051413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051413 25 mg 25mg
30049185 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051413 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0942.080025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-10-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]éthyl]benzènesulfonamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide
CAS 10080-05-4
Noms d’analytes ou de composants 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H23 N3 O3 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide, Glipizide Imp. H (EP), Glipizide Impurity H
Formule InChI InChI=1S/C15H23N3O3S/c16-22(20,21)14-8-6-12(7-9-14)10-11-17-15(19)18-13-4-2-1-3-5-13/h6-9,13H,1-5,10-11H2,(H2,16,20,21)(H2,17,18,19)
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)NC2CCCCC2)cc1
Nom IUPAC 1-cyclohexyl-3-[2-(4-sulfmoylphényl)éthyl]urée
Poids moléculaire (g/mol) 325.43
Quantité 25 mg
Poids de la formule 325,146 g/mol