Learn More
4-[2-(diméthylamino)éthoxy]benzaldéhyde, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde |
| % min. CAS | 94.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 193.24 |
| Pourcentage de pureté | 95% |