Learn More
Acide 4-(2-furyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10357074
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10357074 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10367074 1 g Flacon en verre ambré 1g
2 options
Code produit. 10357074
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC34401CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 35461-98-4
Formule moléculaire C11H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 188.18
Numéro MDL MFCD04039073
Clé InChI FOJYVBSPOBUCMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-furyl benzoic acid, 4-furan-2-yl benzoic acid, 4-furan-2-yl-benzoic acid, 2-4-carboxyphenyl furan, 4-fur-2-ylbenzoic acid, p-2-furyl benzoic acid, 4-2-furanyl benzoic acid
CID PubChem 5138791
Nom IUPAC Acide 4-(furane-2-yl)benzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Furyl)benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 188.18
Pourcentage de pureté 97%