Learn More
Acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1H-pyrrole-3-carboxylique, Mikromol™
Description
Acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1H-pyrrole-3-carboxylique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 404839-11-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C7 H9 N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 1H-Pyrrole-3-carboxylic acid, 4-(2-hydroxyethyl)-, 4-(2-Hydroxyethyl)pyrrole-3-carboxylic Acid, Potassium Clavulanate Imp. D (EP), Potassium Clavulanate Impurity D |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H9NO3/c9-2-1-5-3-8-4-6(5)7(10)11/h3-4,8-9H,1-2H2,(H,10,11) |
| SMILES | OCCc1c[nH]cc1C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1H-pyrrole-3-carboxylique |
| Show More |