Learn More
4-(2-Hydroxyéthyl)indolin-2-one, Mikromol™
Code produit 30049714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049714 25 mg 25mg
17980346 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30049714 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0331.080025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-(2-Hydroxyéthyl)indolin-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dihydroindolin-2-one
CAS 139122-19-3
Noms d’analytes ou de composants 4-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dihydroindolin-2-one
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H11 N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-4-(2-hydroxyethyl)-, 1,3-Dihydro-4-(2-hydroxyethyl)-2H-indol-2-one, 4-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 4-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dihydroindol-2-one, SKF-98202, Ropinirole related, Ropinirole Related Compound A, Ropinirole Hydrochloride Impurity F, Ropinirole Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C10H11NO2/c12-5-4-7-2-1-3-9-8(7)6-10(13)11-9/h1-3,12H,4-6H2,(H,11,13)
SMILES OCCc1cccc2NC(=O)Cc12
Nom IUPAC 4-(2-hydroxyéthyl)-1,3-dihydroindol-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 177.2
Quantité 25 mg
Poids de la formule 177,079 g/mol