Learn More
4-(2-Méthoxyéthyl)phénol, Mikromol™
Code produit 30049311
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049311 25 mg 25mg
30049198 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30049311 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0027.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-(2-Méthoxyéthyl)phénol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(2-Methoxyethyl)phenol
CAS 56718-71-9
Noms d’analytes ou de composants 4-(2-Methoxyethyl)phenol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H12 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Metoprolol Succinate Imp. B (EP), Metoprolol Tartrate Imp. B (EP), Metoprolol Imp. B (EP), 4-(2-Methoxyethyl)phenol, Metoprolol Succinate Impurity B, Metoprolol Tartrate Impurity B, Metoprolol Impurity B, Metoprolol Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5,10H,6-7H2,1H3
SMILES COCCc1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 4-(2-Méthoxyéthyl)phénol
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Quantité 25 mg
Poids de la formule 152,0837 g/mol