Learn More
4-(-Méthylphényl)--thiosemicarbazide,2-méthylphényl)-3-thiosemicarbazide, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11347396
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11347396
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L09382.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 614-10-8
Formule moléculaire C8H11N3S
Poids moléculaire (g/mol) 181.257
Numéro MDL MFCD00041277
Clé InChI QCMQZMITIOLXFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-methylphenyl-3-thiosemicarbazide, n-o-tolyl hydrazinecarbothioamide, 3-amino-1-2-methylphenyl thiourea, n-2-methylphenyl hydrazinecarbothioamide, hydrazino 2-methylphenyl amino methane-1-thione, acmc-1bcwm, wln: zmyus&mr b1, 4-o-tolyl thiosemicarbazide, 1-amino-3-2-methylphenyl thiourea, hydrazinecarbothioamide,n-2-methylphenyl
CID PubChem 737133
Nom IUPAC 1-amino-3-(2-méthylphényl)thiourée
SMILES CC1=CC=CC=C1NC(=S)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Methylphenyl)-3-thiosemicarbazide
Point de fusion 145°C to 148°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 880437
Poids de la formule 181.26
Pourcentage de pureté 98%