Learn More
Chlorhydrate de [4-(2-méthylpropoxy)phényl]méthanamine, Mikromol™
Description
[4-(2-méthylpropoxy)phényl]méthanamine chlorhydrate
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | [4-(2-Methylpropoxy)phenyl]methanamine Hydrochloride |
| CAS | 37806-44-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | [4-(2-Methylpropoxy)phenyl]methanamine Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C11 H17 N O . H Cl |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Benzenemethanamine, 4-(2-methylpropoxy)-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, 4-(2-methylpropoxy)-, hydrochloride (9CI), [4-(2-Methylpropoxy)phenyl]methanamine Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-9(2)8-13-11-5-3-10(7-12)4-6-11;/h3-6,9H,7-8,12H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)COc1ccc(CN)cc1 |
| Nom IUPAC | (4-isobutoxifenil)metanamina;clorhidrato |
| Afficher plus |