Learn More
4-(2-Méthylpropyl)tétrahydropyran-2,6-dione (anhydride 3-isobutylglutarique), Mikromol™
Description
4-(2-Méthylpropyl)tétrahydropyran-2,6-dione (3-Anhydride isobutylglutarique)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Isobutylglutaric Anhydride |
| CAS | 185815-59-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3-Isobutylglutaric Anhydride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C9 H14 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 2H-Pyran-2,6(3H)-dione, dihydro-4-(2-methylpropyl)-, Dihydro-4-(2-methylpropyl)-2H-pyran-2,6(3H)-dione, 3-Isobutylglutaric anhydride, 3-Isobutylglutaric Acid Anhydride |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H14O3/c1-6(2)3-7-4-8(10)12-9(11)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CC1CC(=O)OC(=O)C1 |
| Nom IUPAC | 4-(2-méthylpropyl)oxane-2,6-dione |
| Afficher plus |