Learn More
4-(2-pyridylazo)résorcinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322197 1 g -
11332197 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322197 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09667.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1141-59-9 | C11H9N3O2 | 215.212 g/mol
4-(2-Pyridylazo)resorcinol is used in studies of zinc release from Escherichia coli aspartate transcarbamoylase. It is used in cloud point extraction of copper, zinc, cadmium, and nickel in water samples. It is used in the chelate titration of aluminum, mercury, lead and nickel. It is employed as reagent in the colorimetric analysis of gold, cobalt, chromium, iron.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-(2-pyridylazo)résorcinol est utilisé dans les études de libération de zinc à partir d’aspartate transcarbamoylase d’Escherichia coli. Il est utilisé dans l’extraction au point de trouble du cuivre, du zinc, du cadmium et du nickel présent dans les échantillons d’eau. Il est également utilisé dans la titration chélate de l’aluminium, du mercure, du plomb et du nickel. Il est utilisé comme réactif dans l’analyse colorimétrique de l’or, du cobalt, du chrome et du fer.
Solubilité
Soluble dans l’eau (partiellement) et dans l’éthanol (légèrement). Insoluble dans l’éther et dans les solvants à faible polarité.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1141-59-9
Formule moléculaire C11H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 215.212
Numéro MDL MFCD00006256
Clé InChI VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
Synonyme 4-2-pyridylazo resorcinol, 4-2-pyridlyazo resorcinol, 4-2-pyridylazo-2-resorcinol, resorcinol, 4-2-pyridylazo, 1-2-pyridylazo resorcinol, unii-n68t40h95t, 1,3-benzenediol, 4-2-pyridinylazo, 4-pyridin-2-yldiazenyl benzene-1,3-diol, 4-2-pyridylazo-1,3-benzenediol, 1,3-benzenediol, 4-2-2-pyridinyl diazenyl
CID PubChem 5474737
Nom IUPAC (4Z)-3-hydroxy-4-(pyridine-2-ylhydrazinylidène)cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES C1=CC=NC(=C1)NN=C2C=CC(=O)C=C2O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Pyridylazo)resorcinol
Point de fusion ∽187°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 184665
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly),and ethanol (slightly). Insoluble in ether,and low-polarity solvents.
Poids de la formule 215.21
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(2-Pyridlazo)resorcinol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(2-Pyridlazo)resorcinol