Learn More
Memmert™ Interface de boucle de courant 4-20 mA pour UN30plus, valeur réelle
Code produit. 17580146 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Ampérage:
4 à 20 mA
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17580146
Marque: Memmert™ UN30plusV3
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sortie de température pour la surveillance externe de la température.
  • Valeur réelle du contrôleur de température
Spécification
À utiliser avec (équipement) Étuve UN30plus
Type Interface de boucle de courant
Ampérage 4 à 20 mA