Learn More
Ester pinacolique d’acide 4-[3-(1-imidazolyl)propylaminométhyl]benzèneboronique, Thermo Scientific™
Product Code. 15429245
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15429245
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H51671.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1257648-78-4
Formule moléculaire C19H28BN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 341.26
Numéro MDL MFCD12546046
Clé InChI OJNUJXDRCCIJCB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3-1-imidazolyl propylaminomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-imidazol-1-yl-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl amine, amtb157, 4-3-1-imidazolyl propylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, n-3-1-imidazolyl propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzylamine, 3-imidazol-1-yl propyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl amine, 3-imidazol-1-yl propyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl amine
CID PubChem 57416871
Nom IUPAC 3-imidazole-1-yl-N-[[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]méthyl]propan-1-amine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CNCCCN2C=CN=C2)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-[3-(1-Imidazolyl)propylaminomethyl]benzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 341.26