Learn More
4-(3,4-dichlorophényl)-3,4-dihydronaphtalén-1(2H)-one (dérivé de la sertraline tétralone), Mikromol™
Code produit 30051753
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051753 100 mg 100mg
30051201 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051753 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0317.09
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-(3,4-Dichlorophényl)-3,4-dihydronaphtalén-1(2H)-one (dérivé de la sertraline tétralone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau rac-(3',4'-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
CAS 79560-19-3
Noms d’analytes ou de composants rac-(3',4'-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H12 Cl2 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Sertraline Hydrochloride Imp. F (EP), Sertraline Imp. F (EP), 4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, Sertraline Hydrochloride Imp. F (EP) as Racemate, Sertraline Tetralone Derivative, Sertraline Hydrochloride Impurity F as Racemate, Sertraline Impurity F as Racemate
Formule InChI InChI=1S/C16H12Cl2O/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13/h1-5,7,9,11H,6,8H2
SMILES Clc1ccc(cc1Cl)C2CCC(=O)c3ccccc23
Nom IUPAC 4-(3,4-dichlorophényl)-3,4-dihydro-2H-naphthalène-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 291.17
Quantité 100 mg
Poids de la formule 290,0265 g/mol