Learn More
4-(3-Aminophényl)-2-méthylbut-3-yn-2-ol, Mikromol™
Description
4-(3-Aminophényl)-2-méthylbut-3-yn-2-ol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(3-Aminophenyl)-2-methylbut-3-yn-2-ol |
| CAS | 69088-96-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-(3-Aminophenyl)-2-methylbut-3-yn-2-ol |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C11 H13 N O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 3-Butyn-2-ol, 4-(3-aminophenyl)-2-methyl-, 4-(3-Aminophenyl)-2-methyl-3-butyn-2-ol, 1-(3-Aminophenyl)-3-hydroxy-3-methyl-1-butyne, 3-(3-Hydroxy-3-methylbutyn-1-yl)aniline, M-APACB |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H13NO/c1-11(2,13)7-6-9-4-3-5-10(12)8-9/h3-5,8,13H,12H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(O)C#Cc1cccc(N)c1 |
| Nom IUPAC | 4-(3-aminophényl)-2-méthylbut-3-yn-2-ol |
| Afficher plus |