Learn More
4-(3-aminopropyl)-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one, ≥ 90 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-3110524
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 10540723
Marque: Thermo Scientific Maybridge CD02877CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 7032-17-9
Formule moléculaire C6H11N3O
Poids moléculaire (g/mol) 141.174
Numéro MDL MFCD00053049
Clé InChI LMLXMJPJCSUFAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3-aminopropyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 4-3-aminopropyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 4-3-aminopropyl-2,4-dihydropyrazol-3-one, 4-3-aminopropyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, 3h-pyrazol-3-one,4-3-aminopropyl-2,4-dihydro, aminopropyldihydropyrazolone, 4-3-aminopropyl-2-pyrazolin-5-one, 4-3-aminopropyl-1,4-dihydropyrazol-5-one
CID PubChem 2776763
Nom IUPAC 4-(3-aminopropyl)-1,4-dihydropyrazol-5-one
SMILES C1=NNC(=O)C1CCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(3-Aminopropyl)-2, 4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 141.17
Pourcentage de pureté 90%