Learn More
4-[(3-Chloro-4-fluorophényl)amino]-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-7-ol (O-Déméthylgefitinib), Mikromol™
Description
4-[(3-Chloro-4-fluorophényl)amino]-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-7-ol (O-Déméthylgefitinib)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | O-Desmethyl Gefitinib |
| CAS | 847949-49-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | O-Desmethyl Gefitinib |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C21 H22 Cl F N4 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 7-Quinazolinol, 4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, 4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-7-quinazolinol, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-hydroxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-4-amine, 4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-7-ol |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H22ClFN4O3/c22-16-10-14(2-3-17(16)23)26-21-15-11-20(19(28)12-18(15)24-13-25-21)30-7-1-4-27-5-8-29-9-6-27/h2-3,10-13,28H,1,4-9H2,(H,24,25,26) |
| SMILES | Oc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4 |
| Nom IUPAC | 4-(3-chloro-4-fluoroanilino)-6-(3-morpholine-4-ylpropoxy)quinazoline-7-ol |
| Afficher plus |