Learn More
4-[(3-Chloro-4-fluorophényl)amino]-7-méthoxyquinazolin-6-ol (O-Désmorpholinopropylgefitinib), Mikromol™
Code produit 30049456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049456 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049456 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3563.060025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-[(3-Chloro-4-fluorophényl)amino]-7-méthoxyquinazolin-6-ol (O-Désmorpholinopropylgefitinib)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Desmorpholinopropyl Gefitinib
CAS 184475-71-6
Noms d’analytes ou de composants O-Desmorpholinopropyl Gefitinib
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H11 Cl F N3 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 6-Quinazolinol, 4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-, 4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinol, 4-(3-Chloro-4-fluoroanilino)-6-hydroxy-7-methoxyquinazoline, 4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-6-hydroxy-7-methoxyquinazoline, 4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-methoxyquinazolin-6-ol, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6-hydroxy-7-methoxyquinazolin-4-amine
Formule InChI InChI=1S/C15H11ClFN3O2/c1-22-14-6-12-9(5-13(14)21)15(19-7-18-12)20-8-2-3-11(17)10(16)4-8/h2-7,21H,1H3,(H,18,19,20)
SMILES COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1O
Nom IUPAC 4-(3-chloro-4-fluoroanilino)-7-méthoxyquinazoline-6-ol
Poids moléculaire (g/mol) 319.72
Quantité 25 mg
Poids de la formule 319,0524 g/mol