Learn More
Chlorhydrate de 4-(3-chloropropyl)morpholine, Mikromol™
Description
Chlorhydrate de 4-(3-chloropropyl)morpholine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(3-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride |
| CAS | 57616-74-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-(3-Chloropropyl)morpholine Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C7 H14 Cl N O . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Morpholine, 4-(3-chloropropyl)-, hydrochloride (1:1), Morpholine, 4-(3-chloropropyl)-, hydrochloride (6CI,7CI,9CI), 3-(Morpholino)propyl chloride hydrochloride, 4-(3-Chloropropyl)morpholine hydrochloride, Morpholinopropyl chloride hydrochloride, N-(3-Chloropropyl)morpholine hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H14ClNO.ClH/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9;/h1-7H2;1H |
| SMILES | Cl.ClCCCN1CCOCC1 |
| Nom IUPAC | 4-(3-cloropropil)morfolina;clorhidrato |
| Afficher plus |