Learn More
Acide 4-(3-indolyl)butyrique 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30314924
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30314924 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314924 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14310000AL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(3-Indolyl)-butyric acid
CAS 133-32-4
Noms d’analytes ou de composants 4-(3-Indolyl)-butyric acid
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H13 N O2
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 4-(3-Indolyl)butyric acid
Formule InChI InChI=1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)
SMILES OC(=O)CCCc1c[nH]c2ccccc12
Nom IUPAC acide 4-(1H-indol-3-yl)butanoïque
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 203.24
Quantité 1 mL
Poids de la formule 203.0946 g/mol