Learn More
acide 4-(3-indolyl)butyrique, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30312035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30312035 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312035 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC14310000100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(3-Indolyl)-butyric acid
CAS 133-32-4
Noms d’analytes ou de composants 4-(3-Indolyl)-butyric acid
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C12 H13 N O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 4-(3-Indolyl)butyric acid
Formule InChI InChI=1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)
SMILES OC(=O)CCCc1c[nH]c2ccccc12
Nom IUPAC acide 4-(1H-indol-3-yl)butanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 203.24
Quantité 100 mg
Poids de la formule 203.0946 g/mol