Learn More
4-[(3-méthylphényl)amino]pyridine-3-sulfonamide, Mikromol™
Code produit 17911016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17911016 25 mg 25mg
17901976 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17911016 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1283.020025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-[(3-méthylphényl)amino]pyridine-3-sulfonamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide
CAS 72811-73-5
Noms d’analytes ou de composants 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H13 N3 O2 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Torasemide Imp. B (EP), Torsemide USP Related Compound A, Torsemide USP RC A, 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide, Torasemide, Anhydrous Imp. B (EP), Torsemide Related Compound A, Torasemide, Anhydrous Impurity B, Torasemide Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C12H13N3O2S/c1-9-3-2-4-10(7-9)15-11-5-6-14-8-12(11)18(13,16)17/h2-8H,1H3,(H,14,15)(H2,13,16,17)
SMILES O=S(=O)(N)C=1C=NC=CC1NC2=CC=CC(=C2)C
Nom IUPAC 4-(3-méthylanilino)pyridine-3-sulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 263.32
Quantité 25 mg
Poids de la formule 263,0728 g/mol