missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-[3-(trifluorométhyl)phényl]-3-thiosemicarbazide, 97 %

Code produit. 15410827
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Product Code. 15410827

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L09299.03

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Nom chimique ou matériau 4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide
CAS 20069-30-1
Point de fusion 120°C to 122°C
Formule moléculaire C8H8F3N3S
Numéro MDL MFCD00041291
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 991835
Synonyme 4-3-trifluoromethyl phenyl-3-thiosemicarbazide, n-3-trifluoromethyl phenyl hydrazinecarbothioamide, 3-amino-1-3-trifluoromethyl phenyl thiourea, 1-amino-3-3-trifluoromethyl phenyl thiourea, hydrazinecarbothioamide,n-3-trifluoromethyl phenyl, acmc-1cpva, maybridge1_000964, 1-azanyl-3-3-trifluoromethyl phenyl thiourea
Clé InChI KDDAUQBQXBHUPJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES NNC(=S)NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Nom IUPAC 3-amino-1-[3-(trifluorométhyle)phényle]thiourea
Poids moléculaire (g/mol) 235.23
CID PubChem 737504
Poids de la formule 235.23
Pourcentage de pureté 97%
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.