Learn More
4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylméthylène)dibenzamide, Mikromol
Code produit 30463170
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30463170 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463170 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1143.100025
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylméthylène)dibenzamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzamide
CAS 2170106-13-3
Noms d’analytes ou de composants 4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H15 N5 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4-[(4-Carbamoylphenyl)-(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzamide, 4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzamide, Letrozole di-Amide
Formule InChI InChI=1S/C17H15N5O2/c18-16(23)13-5-1-11(2-6-13)15(22-10-20-9-21-22)12-3-7-14(8-4-12)17(19)24/h1-10,15H,(H2,18,23)(H2,19,24)
Type de solution Neat
SMILES NC(=O)c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)C(=O)N)n3cncn3
Nom IUPAC 4-[(4-carbamoylphényl)-(1,2,4-triazol-1-yl)méthyl]benzamide
Poids moléculaire (g/mol) 321.333
Quantité 25 mg
Poids de la formule 321.123 g/mol