Learn More
4-[[4-[(4-Bromo-2,6-diméthylphényl)amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile, Mikromol™
Code produit 17984166
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17984166 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17984166 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3376.020025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-[[4-[(4-Bromo-2,6-diméthylphényl)amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[[4-[(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile
CAS 374067-85-3
Noms d’analytes ou de composants 4-[[4-[(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C19 H16 Br N5
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 4-[[4-[(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile
Formule InChI InChI=1S/C19H16BrN5/c1-12-9-15(20)10-13(2)18(12)24-17-7-8-22-19(25-17)23-16-5-3-14(11-21)4-6-16/h3-10H,1-2H3,(H2,22,23,24,25)
SMILES Cc1cc(Br)cc(C)c1Nc2ccnc(Nc3ccc(cc3)C#N)n2
Nom IUPAC 4-[[4-(4-bro-2,6-diméthylanino)pyrimid-2-yl]amino]benzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 394.27
Quantité 25 mg
Poids de la formule 393.0589 g/mol