Learn More
Acide benzoïque 4-[4-(4’-Chloro-2-biphénylméthyl)-1-piperazinyl], 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7036097
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15461066
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H54342.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 916204-05-2 | C24H23ClN2O2 | 406.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 916204-05-2
Formule moléculaire C24H23ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 406.91
Numéro MDL MFCD16251290
Clé InChI FSHGEKXJPYDBSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-4'-chlorobiphenyl-2-ylmethyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-4'-chloro-1,1'-biphenyl-2-yl methyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-4'-chlorobiphenyl-2-yl methyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-4'-chloro-2-biphenylylmethyl-1-piperazinyl benzoic acid, 4-4-4'-chloro-1,1'-biphenyl-2-yl methyl-1-piperazinyl benzoic acid, 4-4-4'-chloro 1,1'-biphenyl-2-yl methyl-1-piperazinyl benzoic acid, 4-4-4'-chloro 1,1'-biphenyl-2-yl methyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-4-chloro-1,1-biphenyl-2-yl methyl piperazin-1-yl benzoic acid
CID PubChem 53434985
Nom IUPAC Acide 4-[4-[[2-(4-chlorophényl)phényl]méthyl]pipérazine-1-yl]benzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCN(CC2=CC=CC=C2C2=CC=C(Cl)C=C2)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[4-(4'-Chloro-2-biphenylylmethyl)-1-piperazinyl]benzoic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 406.91
Pourcentage de pureté 97%