Learn More
4-[4-(4'-Chlorobiphényl-4-yl)-4-hydroxypipéridin-1-yl]-N,N-diméthyl-2,2-diphénylbutanamide, Mikromol™
Description
4-[4-(4'-Chlorobiphényl-4-yl)-4-hydroxypipéridin-1-yl]-N,N-diméthyl-2,2-diphénylbutanamide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-[4-(4'-Chlorobiphenyl-4-yl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide |
| CAS | 1391052-94-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-[4-(4'-Chlorobiphenyl-4-yl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C35 H37 Cl N2 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Loperamide Hydrochloride Imp. A (EP), Loperamide Imp. A (EP), 4-[4-(4'-Chlorobiphenyl-4-yl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide, 4-(4'-Chloro[1,1'-biphenyl]-4-yl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-alpha,alpha-diphenyl-1-piperidinebutanamide, Loperamide Hydrochloride Impurity A, Loperamide Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C35H37ClN2O2/c1-37(2)33(39)35(30-9-5-3-6-10-30,31-11-7-4-8-12-31)23-26-38-24-21-34(40,22-25-38)29-17-13-27(14-18-29)28-15-19-32(36)20-16-28/h3-20,40H,21-26H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(cc2)c3ccc(Cl)cc3)(c4ccccc4)c5ccccc5 |
| Nom IUPAC | 4-[4-[4-(4-chlorophényl)phényl]-4-hydroxy-1-pipéridyl]-N,N-diméthyl-2,2-diphényl-butanamide |
| Afficher plus |