Learn More
4-[4-(4-chlorophényl)-4-hydroxypipéridin-1-yl]-1-[4-[4-(4-chlorophényl)-4-hydroxypipéridin-1-yl]phényl]butan-1-one, Mikromol™
Code produit 30459878
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30459878 4 x 25 mg 100mg
30049272 25 mg 25mg
17932186 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30459878 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1165.0400254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-[4-(4-chlorophényl)-4-hydroxypipéridin-1-yl]-1-[4-[4-(4-chlorophényl)-4-hydroxypipéridin-1-yl]phényl]butan-1-one, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Bis[4-(p-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-butyrophenone
CAS 67987-08-0
Noms d’analytes ou de composants 4,4'-Bis[4-(p-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-butyrophenone
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C32 H36 Cl2 N2 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Haloperidol Imp. D (EP), Haloperidol USP Related Compound A, Haloperidol USP RC A, 1-Butanone, 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-[4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]phenyl]-, Haloperidol Related Compound A (USP), Haloperidol Related Compound A, Haloperidol Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C32H36Cl2N2O3/c33-27-9-5-25(6-10-27)31(38)15-20-35(21-16-31)19-1-2-30(37)24-3-13-29(14-4-24)36-22-17-32(39,18-23-36)26-7-11-28(34)12-8-26/h3-14,38-39H,1-2,15-23H2
Type de solution Neat
SMILES OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(cc2)N3CCC(O)(CC3)c4ccc(Cl)cc4)CC1)c5ccc(Cl)cc5
Nom IUPAC 4-[4-(4-chlorophényl)-4-hydroxypipéridin-1-yl]-1-[4-[4-(4-chlorophényl)-4-hydroxypipéridin-1-yl]phényl]butan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 567.55
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 566.2103 g/mol