Learn More
Acide 4,4,4-trifluoro-2-méthylbutyrique, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11323766
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité unitSize
11323766 1 g 1g
11333766 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11323766 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16813.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’acide 4,4,4-trifluoro-2-méthylbutyrique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol, et insoluble dans l’éther
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99783-23-0
Formule moléculaire C5H7F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 156.104
Numéro MDL MFCD00190640
Clé InChI OBUKEMPWKGDRJV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid, 4,4,4-trifluoro-2-methyl-butanoic acid, 2-methyl-4,4,4-trifluorobutanoic acid, 4,4,4-trifluoro-2-methylbutyric acid, 2-methyl-4,4,4-trifluorobutanoic acid, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-2-methyl, 4,4,4-tris fluoranyl-2-methyl-butanoic acid
CID PubChem 2775536
Nom IUPAC acide 4,4,4-trifluoro-2-méthylbutanoïque
SMILES CC(CC(F)(F)F)C(=O)O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 4,4,4-Trifluoro-2-methylbutyric acid
Point d’ébullition 172°C to 175°C
Indice de réfraction 1.358
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 6917955
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethanol,and insoluble in ether
Poids de la formule 156.11
Pourcentage de pureté 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.