Learn More
Acide4,4,4-trifluoro-3hydroxy-3-méthyl butyrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393806 5 g 5g
11383806 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393806 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16873.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 338-03-4 | C5H7F3O3 | 172.103 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 338-03-4
Formule moléculaire C5H7F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 172.103
Numéro MDL MFCD00039531
Clé InChI JCJGOWYCFRASTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl-3-hydroxybutyric acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutyric acid, 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-methyl-butyric acid, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-methyl, pubchem12644, acmc-20an2r, 3-hydroxy-3-trifluoromethylbutyric acid, 3-hydroxy-3-trifluoromethyl butyric acid
CID PubChem 136168
Nom IUPAC 4,4,4-Trifluoro--hydroxy--acide3-hydroxy-3-acide méthylbutanoïque
SMILES CC(CC(=O)O)(C(F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutyric acid
Point de fusion 39°C to 41°C
Point d’ébullition 87°C to 90°C (0.5 mmHg)
Indice de réfraction 1.388
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 172.1
Pourcentage de pureté 98%