Learn More
Acide4,4,4-trifluorobutyrique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4,4,4-Trifluorobutyric acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide 4,4,4-trifluorobutyrique est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,4,4-Trifluorobutyric acid |
| Point de fusion | 29°C to 32°C |
| Point d’ébullition | 166°C to 167°C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 142.08 |
| Pourcentage de pureté | 97% |