Learn More
Acide 4,4,5,5,5-pentafluoropentanoïque, Thermo Scientific™
Code produit 10139829
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10139829 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10139829 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00177DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4,5,5,5-Pentafluoropentanoic acid
CAS 3637-31-8
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C5H5F5O2
Quantité 1 g
Synonyme pentanoic acid, 4,4,5,5,5-pentafluoro, pentanoicacid,4,4,5,5,5-pentafluoro
Clé InChI HHSIXPRDVJARSI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CC(C(F)(F)F)(F)F)C(=O)O
Nom IUPAC acide 4,4,5,5,5-pentafluoropentanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 192.085
CID PubChem 23423163
Poids de la formule 192.09
Pourcentage de pureté 90%