Learn More
4-(4-biphényl)-2-(4-phényle-2-pyridyl)thiazole, 97 %, Thermo Scientific™
337.00€ - 1374.00€
Identifiants chimiques
CAS 1858241-90-3
Formule moléculaire C26H18N2S
Poids moléculaire (g/mol) 390.504
Numéro MDL MFCD22682975
Clé InChI VMTLWMDKPVRQEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-biphenylyl-2-4-phenyl-2-pyridyl thiazole, 2-4-1,1'-biphenyl-4-yl-1,3-thiazol-2-yl-4-phenylpyridine
CID PubChem 86277493
Nom IUPAC 4-(4-phénylphényl)-2-(4-phénylpyridine-2-yl)-1,3-thiazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CSC(=N3)C4=NC=CC(=C4)C5=CC=CC=C5
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15424226
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H58417.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15434226
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H58417.06
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
1858241-90-3
390.504
VMTLWMDKPVRQEX-UHFFFAOYSA-N
86277493
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CSC(=N3)C4=NC=CC(=C4)C5=CC=CC=C5
C26H18N2S
MFCD22682975
4-4-biphenylyl-2-4-phenyl-2-pyridyl thiazole, 2-4-1,1'-biphenyl-4-yl-1,3-thiazol-2-yl-4-phenylpyridine
4-(4-phénylphényl)-2-(4-phénylpyridine-2-yl)-1,3-thiazole
Spécification
4-(4-Biphenylyl)-2-(4-phenyl-2-pyridyl)thiazole
C26H18N2S
4-4-biphenylyl-2-4-phenyl-2-pyridyl thiazole, 2-4-1,1'-biphenyl-4-yl-1,3-thiazol-2-yl-4-phenylpyridine
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CSC(=N3)C4=NC=CC(=C4)C5=CC=CC=C5
390.504
390.5
1858241-90-3
MFCD22682975
VMTLWMDKPVRQEX-UHFFFAOYSA-N
4-(4-phénylphényl)-2-(4-phénylpyridine-2-yl)-1,3-thiazole
86277493
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures