Learn More
4,4‘-bipyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11469492
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11469492
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10187.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 553-26-4 | C10H8N2 | 156.19 g/mol
4,4'-Bipyridine is used in transition-metal complex catalyst chemistry for uniform polymerization, in luminescence chemistry and in spectrophotometric analysis. It plays an important role as a photosensitizer and luminescent material. It is also used as a precursor to paraquat viz. N,N'-dimethyl-4,4'-bipyridinium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4,4′-bipyridine est utilisée dans la chimie du catalyseur complexe de métaux de transition pour une polymérisation uniforme, dans la chimie de luminescence et dans l’analyse spectrophotométrique. Elle joue un rôle important en tant que matériau photosensible et luminescent. Elle est également utilisée comme précurseur du paraquat viz. N,N′-diméthyl-4,4′-bipyridinium.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 553-26-4
Formule moléculaire C10H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 156.19
Numéro MDL MFCD00006416
Clé InChI MWVTWFVJZLCBMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-bipyridine, 4,4'-bipyridyl, 4,4'-dipyridyl, 4-4-pyridyl pyridine, 4,4'-dipyridine, 4,4-bipyridyl, 4,4-dipyridyl, gamma,gamma'-bipyridyl, gamma,gamma'-dipyridyl, unii-x4o2od61cb
CID PubChem 11107
ChEBI CHEBI:30985
Nom IUPAC 4-pyridin-4-ylpyridine
SMILES C1=CC(=CC=N1)C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Bipyridine
Point de fusion 111°C to 114°C
Point d’ébullition 304°C to 305°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 113176
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,3348
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 156.19
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4'-Bipyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4,4-Bipyridine