Learn More
4,4-Bis(diéthylamino)benzophénone, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4,4-Bis(diethylamino)benzophenone |
| CAS | 90-93-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4,4-Bis(diethylamino)benzophenone |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C21 H28 N2 O |
| Certifications/Conformité | ISO/CEI 17025 |
| Synonyme | Benzophenone, 4,4'-bis(diethylamino)- (6CI,7CI,8CI), Bis[4-(diethylamino)phenyl]methanone, 4,4-Bis(diethylamino)benzophenone, 4,4'-(Tetraethyldiamino)benzophenone, 4,4'-Bis(N,N-diethylamino)benzophenone, 4,4'-Bis(diethylamine)benzophenone, 4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone, 4,4'-Bis(diethylamino)diphenyl ketone, 4,4'-Diethylaminobenzophenone, 4',4-Bis(diethylamino)benzophenone, Doublecure EMK, EAB, EAB (benzophenone), EAB-SS, EABF, Ethyl Michler ketone, JRCure EMK, Kayacure EAB, Michler's ethyl ketone, N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, NSC 36365, Narucure CS, SB-PI 701, p,p'-Bis(diethylamino)benzophenone, p,p'-Tetraethyldiaminobenzophenone |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H28N2O/c1-5-22(6-2)19-13-9-17(10-14-19)21(24)18-11-15-20(16-12-18)23(7-3)8-4/h9-16H,5-8H2,1-4H3 |
| SMILES | CCN(CC)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(CC)CC |
| Nom IUPAC | bis[4-(diéthylamino)phényl]méthanone |
| Show More |