Learn More
4,4'-(bromométhylène)dibenzonitrile, Mikromol
Code produit 30461358
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30461358 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461358 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1143.160025
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4,4'-(bromométhylène)dibenzonitrile, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-(Bromomethylene)dibenzonitrile
CAS 69545-39-7
Noms d’analytes ou de composants 4,4'-(Bromomethylene)dibenzonitrile
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H9 Br N2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4,4'-(Bromomethylene)dibenzonitrile;Benzonitrile, 4,4'-(bromomethylene)bis-, 4,4'-(Bromomethylene)bis[benzonitrile], 4,4'-(Bromomethylene)dibenzonitrile
Formule InChI InChI=1S/C15H9BrN2/c16-15(13-5-1-11(9-17)2-6-13)14-7-3-12(10-18)4-8-14/h1-8,15H
Type de solution Neat
SMILES BrC(c1ccc(cc1)C#N)c2ccc(cc2)C#N
Nom IUPAC 4-[bromo-(4-cyanophényl)méthyl]benzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 297.149
Quantité 25 mg
Poids de la formule 295.995 g/mol