Learn More
4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine, Mikromol™
Description
4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole |
| CAS | 30165-96-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C6 H8 Cl N3 O S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Timolol Maleate Imp. F (EP), Timolol Imp. F (EP), Timolol USP Related Compound F, Timolol USP RC F, 4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine, 3-Chloro-4-morpholino-1,2,5-thiadiazol, Timolol Maleate Imp F (EP), Timolol Related Compound F, Timolol Maleate Impurity F, Timolol Impurity F |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8ClN3OS/c7-5-6(9-12-8-5)10-1-3-11-4-2-10/h1-4H2 |
| SMILES | Clc1nsnc1N2CCOCC2 |
| Nom IUPAC | 4-(4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine |
| Afficher plus |