Learn More
4-(4-Chlorobenzyl)phtalazin-1(2H)-one, Mikromol™
Code produit 30051966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051966 25 mg 25mg
17914206 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051966 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0362.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-(4-Chlorobenzyl)phtalazin-1(2H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-chlorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one
CAS 53242-88-9
Noms d’analytes ou de composants 4-(4-chlorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H11 Cl N2 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Azelastine Hydrochloride Imp. D (EP), Azelastine Imp. D (EP), Azelastine USP Related Compound D, Azelastine USP RC D, 4-(4-Chlorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one, Azelastine Related Compound D, Azelastine Hydrochloride Impurity D, Azelastine Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C15H11ClN2O/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(19)18-17-14/h1-8H,9H2,(H,18,19)
SMILES Clc1ccc(CC2=NNC(=O)c3ccccc23)cc1
Nom IUPAC 4-[(4-chlorophényl)méthyl]-2H-phthalazin-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 270.71
Quantité 25 mg
Poids de la formule 270,056 g/mol