Learn More
Acide 4-(4-chlorophényl)-4-oxobutanoïque (acide 3-(4-chlorobenzoyl)propionique), Mikromol™
Code produit 30050270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050270 100 mg 100mg
30050220 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050270 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0918.05
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 4-(4-chlorophényl)-4-oxobutanoïque (acide 3-(4-chlorobenzoyl)propionique)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanoic Acid (3-(4-Chlorobenzoyl)propionic Acid)
CAS 3984-34-7
Noms d’analytes ou de composants 4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanoic Acid (3-(4-Chlorobenzoyl)propionic Acid)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H9 Cl O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanoic Acid, 3-(4-Chlorobenzoyl)propionic Acid
Formule InChI InChI=1S/C10H9ClO3/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
SMILES OC(=O)CCC(=O)c1ccc(Cl)cc1
Nom IUPAC Acide 4-(4-chlorophényl)-4-oxobutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 212.63
Quantité 100 mg
Poids de la formule 212,024 g/mol