Learn More
4-(4-Chlorophényl)pipéridin-4-ol, Mikromol™
Code produit 17993516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17993516 25 mg 25mg
17911506 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17993516 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0025.040025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-(4-Chlorophényl)pipéridin-4-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol
CAS 39512-49-7
Noms d’analytes ou de composants 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H14 Cl N O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Loperamide Hydrochloride Imp. C (EP), Loperamide Imp. C (EP), 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol, Loperamide Hydrochloride Impurity C, Loperamide Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C11H14ClNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(14)5-7-13-8-6-11/h1-4,13-14H,5-8H2
SMILES OC1(CCNCC1)c2ccc(Cl)cc2
Nom IUPAC 4-(4-chlorophényl)pipéridine-4-ol
Poids moléculaire (g/mol) 211.69
Quantité 25 mg
Poids de la formule 211,0764 g/mol