Learn More
4,4'-Dibromobenzophénone, Mikromol™
Code produit 17942786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17942786 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17942786 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1143.140025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4,4'-Dibromobenzophénone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dibromobenzophenone
CAS 3-2-3988
Noms d’analytes ou de composants 4,4'-Dibromobenzophenone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H8 Br2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Methanone, bis(4-bromophenyl)-, Benzophenone, 4,4'-dibromo- (6CI,7CI,8CI), Bis(4-bromophenyl)methanone, 4,4'-Dibromobenzophenone, Bis(4-bromophenyl) ketone, Bis(p-bromophenyl) ketone, NSC 86518, p,p'-Dibromobenzophenone
Formule InChI InChI=1S/C13H8Br2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H
SMILES Brc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Br)cc2
Nom IUPAC bis(4-brophényl)méthanone
Poids moléculaire (g/mol) 340.01
Quantité 25 mg
Poids de la formule 337,8942 g/mol