Learn More
4,4″-Dinitro-p-terphényl, +98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,4''-Dinitro-p-terphenyl |
| Point de fusion | 276°C to 280°C |
| Formule moléculaire | C8H7NOS |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 2160043 |
| Synonyme | 2-methoxyphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-2-methoxy, o-methoxyphenyl isothiocyanate, 2-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-methoxy-benzene, isothiocyanic acid 2-methoxyphenyl ester, 2-methoxybenzenisothiocyanate, acmc-1coqu, o-methoxyphenylisothiocyanat, orthomethoxyphenyl isothiocyanate |
| Clé InChI | QKAOOWJWWKWWOZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC1=CC=CC=C1N=C=S |
| Nom IUPAC | 1-isothiocyanato-2-méthoxybenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 165.21 |
| Afficher plus |