Learn More
Bromure de ((4-(4-fluorophényl)-6-isopropyl-2-(N-méthylméthylsulfonamido)pyrimidin-5-yl)méthyl)triphénylphosphonium, Mikromol™
Description
Bromure de ((4-(4-fluorophényl)-6-isopropyl-2-(N-méthylméthylsulfonamido)pyrimidin-5-yl)méthyl)triphénylphosphonium
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Rosuvastatin Triphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 885477-83-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Rosuvastatin Triphenylphosphonium Bromide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C34 H34 F N3 O2 P S . Br |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Phosphonium, [[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]methyl]triphenyl-, bromide (1:1), Phosphonium, [[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]methyl]triphenyl-, bromide (9CI), [[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]methyl]triphenylphosphonium bromide, ((4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylmethylsulfonamido)pyrimidin-5-yl)methyl)triphenylphosphonium bromide, Rosuvastatin triphenylphosphonium bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C34H34FN3O2PS.BrH/c1-25(2)32-31(33(26-20-22-27(35)23-21-26)37-34(36-32)38(3)42(4,39)40)24-41(28-14-8-5-9-15-28,29-16-10-6-11-17-29)30-18-12-7-13-19-30;/h5-23,25H,24H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CC(C)c1nc(nc(c1C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccc(F)cc5)N(C)S(=O)(=O)C |
| Nom IUPAC | [4-(4-fluorophényl)-2-[méthyl(méthyl(méthylsulfonyl)amino)-6-propan-2-ylpyrimid-5-yl]méthyl-triphénylphosphanium ;bromide |
| Afficher plus |